Learn More
Bel-Art™ Buretas automáticas de puesta a cero automática SP Scienceware™
Código de producto. p-307377 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15204359
Marca: Bel-Art™ H379180111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen graduaciones en azul fáciles de leer sobre un fondo blanco
  • El extremo de administración está instalado en una llave de paso con pulsador de plástico que permite una administración gota a gota
  • La abrazadera de tornillo pequeña ajusta la velocidad de caída según sea necesario para la valoración
  • El tubo de llenado de polietileno se extiende desde la parte superior de la bureta hasta el depósito del frasco
  • La precisión de graduación es de clase B
  • Bureta de vidrio con 1/10 divisiones
  • El frasco, la tapa de rosca y la base redonda son de plástico de polietileno
Especificaciones
Exactitud Class B
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Natural
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 21 cm
Para utilizar con (equipo) Depósito de polietileno de 1000 ml
Material Polietileno
Graduaciones 0,1 ml
Para utilizar con (aplicación) Stirplate
Incluye Botella, base redonda, tapón de rosca
Báscula Azul
Llaves de paso No
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia Class B
Garantía None
Volumen del depósito (métrico) 1000 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B