Learn More
Bel-Art™ Buretas de vidrio de puesta a cero automática SP Scienceware™
El sistema cerrado evita la contaminación exterior
281.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduaciones | 0,1 ml |
Includes: Brazo de drenaje con llave de paso de vidrio de calibre de 2 mm.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Volumen del depósito (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Volumen del depósito (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10027839
|
Bel-Art™
F37915-0525 |
25 ml | 23,5 in | 60 cm | 500 ml |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Apriete el frasco de polietileno flexible para forzar la entrada del líquido en la bureta; dispone de sistema de vaciado automático del depósito en caso de llenado excesivo
- Las buretas de vidrio de borosilicato de puesta a cero cuentan con graduaciones de 0.1 ml de color blanco fáciles de ver.
- La llave de paso de vidrio en el brazo de drenaje tiene un calibre de 2 mm para una dispensación suave y controlada.
- La base de plástico grande y estable se puede separar del depósito para su limpieza.
- Precisión de graduación de clase A, dentro del 1 % del volumen total.
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Vidrio de borosilicato | |
0,1 ml |