Learn More
Bel Art™ Herramienta de grabado con alimentación por batería y soporte SP Scienceware™
Código de producto. p-4122870 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Material:
Plástico
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11376354
Marca: Bel Art™ F441500005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Punta de grabado adicional
Requires
Pilas AA (no incluidas)
Marque permanentemente herramientas importantes, muestras y mucho más en cuestión de segundos
Herramienta de grabado (fabr. cat. F441500005)
  • Sostenga la herramienta de grabado como un bolígrafo, pulse el botón de encendido, aplique una presión ligera, y escriba para marcar permanentemente la mayoría de los materiales, incluidos el vidrio, el plástico, la madera, el metal, el hueso y la piedra
  • Batería portátil e inalámbrica: Funciona con dos pilas AA (no incluidas)
  • Usar en interiores o sobre el terreno
  • Las marcas no se desvanecerán si se exponen a productos químicos o a la luz solar
Soporte para herramienta de grabado (fabr. cat. F441500015)
  • Mantiene la herramienta a mano cuando no se está utilizando
  • Moldeado de polietileno
  • Pozo para sostener la punta de grabado adicional
Información de órdenes
7 pulg. (17,8 cm) de largo
Especificaciones
Tipo de producto Herramienta de grabado con alimentación por batería
Para utilizar con (equipo) Grabado de tubos de ensayo, frascos, gradillas, llaves, equipos, herramientas, componentes electrónicos y más
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 18 cm
Material Plástico
Incluye Punta de grabado adicional