Learn More
Bel-Art™ Campana extractora SP Scienceware™ de sobremesa
Diseñada para instalaciones pequeñas o instalaciones en las que se necesitan varias campanas extractoras. La campana extractora de sobremesa Bel-Art™ SP Scienceware™ es ideal para su uso en entornos académicos como escuelas, colegios y universidades.
Marca:  Bel-Art™ H50000-0002
704.61 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11767375
  • 769.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Carcasa de una pieza moldeada con polietileno resistente a productos químicos y con las esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza
  • Abertura de guillotina de acrílico transparente que se desliza por una guía y que incluye pasadores de tope para las posiciones abierta, cerrada o intermedia
  • El espacio en la parte inferior permite un flujo de aire continuo incluso cuando está cerrado
  • La abertura delantera es de 56 x 30 cm (An. x Al.)
  • Dimensiones: 27 x 13 x 22 pulg (69 x 33 x 56cm)
  • El conducto de escape escalonado se puede utilizar con un conducto con un diámetro de 12 o 15 cm (4 o 6 pulg)
  • No se incluye un sistema de escape capaz de extraer 200 cfm (aire libre), pero se recomienda su uso
Información de órdenes
El ventilador está disponible por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Campana extractora
Unfiltered
Polyethylene
33 cm
Clear Acrylic Sash
27 in.
Uncoated
None
13 in.
69 x 33 x 56 cm (27 x 13 x 22 in.)
Laboratory, Classroom
69 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel-Art™ Campana extractora SP Scienceware™ de sobremesa > 33 x 69 x 56 cm (P. x An. x Al.), peso: 38 lb (17kg)