Learn More
Bel-Art™ Pala con mango doblado SP Scienceware™
Código de producto. p-4371012 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 13452489
Marca: Bel-Art™ H369022006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con un diseño de mango ergonómico y curvado para elevar la mano de la muestra, lo que reduce el riesgo de contaminación
  • El mango curvado ayuda a evitar el contacto accidental con el material de origen de la muestra, así como la exposición a sustancias peligrosas
  • El fondo plano mantiene la pala en posición vertical cuando se coloca en una superficie plana; se puede utilizar como navecilla de pesaje
  • Fabricadas con poliestireno de alto impacto, ligero y con certificación de la FDA
  • Esterilizadas con radiación gamma y con lote estampado para un seguimiento preciso, además de suministrarse con un certificado de esterilización
  • Envasadas individualmente y listas para un único uso y su posterior eliminación
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 2 oz
Capacidad (métrico) 60 mL
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para alejar la mano de la muestra, reduciendo el riesgo de contaminación, al tiempo que se evita el contacto accidental con el material de origen de la muestra y la exposición a sustancias peligrosas
Longitud (imperial) 7,62 in
Anchura (imperial) 1,62 in
Anchura (métrico) 4,1 cm
Dimensiones (L x An) 7,62 x 1,62 x 1,12 cm
Longitud del mango (imperial) 4,56 in
Longitud del mango (métrico) 11,6 cm
Material Poliestireno
Tipo de mango Doblado y curvado
Longitud (métrico) 19,4 cm