Learn More
Bel-Art™ Delantal para bloqueo de rayos beta SP Scienceware™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Delantal de neopreno para bloquear rayos beta
Description
- Perfecto para proteger contra salpicaduras químicas
- Diseñado para su uso junto con otros equipos de protección contra radiación
- El sistema de correas coloca el peso del delantal sobre los hombros en lugar del cuello
- 51 x 82 cm de longitud; Color: Negro
- Grosor: 0,125 in (3,2mm)
Specifications
Material | Neopreno |
Color | Negro |
Grosor | 0,12 in |
Para utilizar con (aplicación) | Protección contra salpicaduras químicas |
Dimensiones (L x An) | 20 x 32,25 pulg. |
Longitud (métrico) | 51 x 82 cm |
Peso (imperial) | 53,6 oz |
Peso (métrico) | 1,52 kg |