Learn More
Bel-Art™ Recipiente de cartón incinerador de eliminación de residuos de riesgo biológico SP Scienceware™
Código de producto. 11322204 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
14,4 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 11322204
Marca: Bel-Art™ F132050001
Incluye revestimiento de polietileno. Los recipientes de cartón incinerador de eliminación de residuos de riesgo biológico Bel Art™ SP Scienceware™ están etiquetados de una manera clara para una manipulación y un procesamiento adecuados.
  • El cartón corrugado cuenta con una tapa con solapa
  • Revestidas con una bolsa de polietileno de 1,5 mil de grosor de riesgo biológico que resiste desgarros y perforaciones
  • Marcado de riesgo biológico brillante para una identificación inmediata y continua
  • Instrucciones en inglés, español, francés y alemán
  • Utilizar con la cubierta reutilizable Bel-Art para cartón de riesgo biológico (Fabr. fabr. F132040000)
  • Dimensiones: 30,48 × 30,48 × 68,58 cm (12 × 12 × 27 pulg)
Especificaciones
Capacidad (imperial) 14,4 gal
Color Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 12 x 27 pulg (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
Altura (métrico) 68,6 cm
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (métrico) 30,5 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material de revestimiento Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Correcta manipulación y eliminación de residuos de riesgo biológico
Anchura (imperial) 12 in
Longitud (imperial) 12 in
Grosor 1,5 mm
Altura (imperial) 27 in
Material Cartón
Tipo de producto Recipiente de cartón incinerador de residuos de riesgo biológico