Learn More
Bel-Art™ Bolsa de seguridad para objetos afilados biopeligrosos SP Scienceware™
Código de producto. 11782225 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
:
Bolsa de seguridad afilada, paquete de 200
Product Code. 11782225
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ H132340000
This item is not returnable. View return policy
Ofrece protección frente a cortes por objetos afilados contaminados durante el trabajo en laboratorios, clínicas y consultas médicas
  • La bolsa permanece abierta con forma ovalada al doblar las solapas inferiores
  • Después del llenado, las solapas superiores se cierran y se bloquean para una eliminación segura
  • La bolsa de cartón sólido tiene un grosor de 10 mil resistente a la punción por objetos afilados
  • Impresas con símbolo de peligro biológico en negrita
  • Mide 14 × 33 cm plano
Order Info
El soporte para bolsas de seguridad (22-197-061) se vende por separado.
Specifications
Capacidad (métrico) 1100 cc
Capacidad (imperial) 0.29 gal.
Color White
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida y eliminación de objetos afilados
Material Corrugated Cardboard
Tipo de producto Sharps Container
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.