Learn More
Bel-Art™ Pulverizador eliminador de polvo SP Scienceware™ Blow-Hard™ O.S. Extra™
Limpieza rápida y sencilla para zonas de difícil acceso
Marca: Bel-Art™ F17080-0200
Descripción
- Suministra potentes ráfaga de aire de triple filtrado para limpiar los equipos de laboratorio demasiado frágiles para otras técnicas de limpieza
- El tubo de extensión incluido penetra en las esquinas más difíciles y en los espacios más estrechos
- Respetuoso con la capa de ozono y no inflamable
- Instrucciones de advertencia para un uso seguro impresas en el cubo
Especificaciones
Pulverizador para eliminación de polvo | |
Spray | |
No estéril | |
No | |
10 oz. | |
0.29 l |
No | |
Unscented | |
64.2 × 35.8 × 36.1 cm (25.3 × 14.1 × 14.2 pulg) | |
Para la limpieza de una amplia variedad de equipos de laboratorio que podrían dañarse mediante métodos de limpieza convencionales | |
10 oz |
Seguridad y manipulación
- Blow-Hard O.S. Extra
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Gases a presión
Indicaciones de peligro
- H280-Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
- EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
- P410+P403-Proteger de la luz del sol Almacenar en un lugar bien ventilado.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: norflurane