Learn More
Bel-Art™ Cajas para desechos de vidrio roto SP Scienceware™
Los recipientes de eliminación de vidrio resistentes a perforaciones y de construcción robusta recogen de forma segura el vidrio de laboratorio roto y desechado. Las cajas para desechos de vidrio roto Bel-Art™ SP Scienceware™ están etiquetadas de una manera clara y son muy visibles.
Marca:  Bel-Art™ F24653-0001
Código de producto. 11302204
  • 118.00€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Capacidad para 10 litros. Las cajas para desechos de vidrio roto Bel Art™SP Scienceware™ ofrecen una eliminación segura de instrumental de vidrio de laboratorio roto peligroso.
  • El recipiente de cartón corrugado resistente se suministra con una bolsa de polietileno de 2 mil de grosor para admitir fragmentos de vidrio rotos y líquidos derramados
  • Impresas con gráficos llamativos en cuatro idiomas (inglés, alemán, francés y español)
  • Envasadas planas para ahorrar espacio y costes de envío. Montaje rápido
  • No se considera un recipiente DOT
  • Recipientes seguros y resistentes a perforaciones para instrumental de vidrio roto
  • El modelo para suelo tiene capacidad para 18 kg de residuos
Especificaciones
Especificaciones
10 L
Green
69 cm
30 cm
12 in
27 in
Safety Container
2,3 gal
12 x 12 x 27 pulg (30 x 30 x 69 cm)
30 cm
Not Autoclavable
12 in
Corrugated Cardboard
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel-Art™ Cajas para desechos de vidrio roto SP Scienceware™ > Capacidad: 10 l, 18 kg