Learn More
Bel-Art™ Bolsas de autoclave a alta temperatura SP Scienceware™ Clavies™
Resisten altas temperaturas para reducir el tiempo de esterilización en autoclave
Marca: Bel-Art™ H13182-0810
48.85 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Includes: Los cierres de bolsas y los soportes se venden por separado.
Descripción
Resisten altas temperaturas para reducir el tiempo de esterilización en autoclave
- Adecuado para desechar placas Petri, filtros de membrana, placas de cultivo multipocillos, pipetas, etc.
- Polipropileno resistente, transparente de 0,05 mm (2 mil) de grosor
- Esterilizable en autoclave a vapor a 135 °C
Información de órdenes
HeightMetric
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Zip Tie | |
Single-use | |
Polipropileno | |
0.05 mm | |
2 mil | |
10 in | |
25 cm | |
254 mm |
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. | |
Transparente | |
Para desechar placas de Petri usadas, filtros de membrana, placas de cultivo celular multipocillo, matraces de cultivo celular y placas de cultivo | |
No estéril | |
100/paq. | |
25,4 x 20cm (10 x 8 pulg) | |
25 cm | |
200 mm | |
Autoclave Bags |