Learn More
Bel-Art™ Cepillo para frasco SP Scienceware™ Cleanware™
Código de producto. 11787308 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
37 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11787308
Marca: Bel-Art™ F170680000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fijado a un mango de madera endurecida. El cabezal de pivote giratorio del cepillo para frascos Bel Arttrade; SP Scienceware™ Cleanware™ limpia a fondo frascos y matraces con curvas y esquinas interiores difíciles.
Attached to hardwood handle. Bel Arttrade; SP Scienceware™ Cleanware™ Bottle Brush's swiveling pivot head on thoroughly cleans bottles and flasks with difficult inside curves and corners.
  • Las cerdas naturales fijadas a madera no arañan el cristal
  • El cabezal giratorio cabe en cualquier cuello con un D.I. de 24 mm o superior
  • El cabezal del cepillo es ligeramente convexo, 45 mm (L) x 21 mm (An) con cerdas de 8 mm de longitud
  • El cabezal del cepillo está fijado al mango de madera endurecida, 7 mm de diámetro
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para frascos
Bristle Material Natural
Bristle Type Rígido
Color-coded No
Material del mango Madera
Handle Type Round
Tipo de punta Bent
Scent Unscented
Esterilidad No estéril
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Utilice el cepillo para limpiar cualquier tipo de recipiente profundo; adecuado para las cocinas de los restaurantes, laboratorios con matraces de fondo redondo, talleres de reparación y cualquier instalación que requiera destreza y tamaño pequeño del cabezal de limpieza
Longitud del mango (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 37 cm
Longitud del mango (métrico) 33 cm