Learn More
Bel-Art™ Bolsas para residuos autoadhesivas SP Scienceware™ Cleanware™
Las bolsas para residuos desechables liberan espacio en la mesa de trabajo o la campana extractora, ya que pueden colgarse en las paredes. Las bolsas para residuos autoadhesivas Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ se adhieren a armarios y otras superficies.
27.35€ - 44.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolsa de residuos de laboratorio |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Cleanware |
Incluye | Tira autoadhesiva |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11372144
|
Bel-Art™
F13174-1008 |
10 x 8 in. (25,4 x 20,32cm) |
27.35€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11382144
|
Bel-Art™
F13174-1012 |
40,64 x 30,48cm (16 x 12 pulg) |
44.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tire para retirar la tira adhesiva de la parte superior y colóquela cerca de su área de trabajo
- El panel posterior es más largo que el frontal para facilitar la apertura
- Polietileno de alto peso molecular y alta densidad (HMHD); esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- El peso máximo del contenido no debe superar los 1.36 kg (3 lb)
Compliance
Ha superado las pruebas de impactos por caídas ASTM 1709 y de resistencia a roturas ASTM 1922
Especificaciones
Bolsa de residuos de laboratorio | |
Sí | |
Tira autoadhesiva | |
1 mil |
Blanco | |
Cleanware | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |