Learn More
Bel-Art™ Campana extractora transparente SP Scienceware™ Clear View
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
65,7 cm
111,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Laboratorio, aula o industria
- Versátil ventana de guillotina de 3 posiciones
- El policarbonato transparente proporciona una visibilidad y durabilidad óptimas
500201010
- Posición superior: Orificio con diámetro exterior de 6 pulg
- DE: 61 P x 65,7 An x 66,4 cm Al
- D.I.: 50,8 P x 61 An x 61 cm Al
- Espacio interno: 0,18 m
- Posición superior dos: Orificio con diámetro exterior de 6 pulg
- DE: 24D x 43,8 An x 26,1 pulgadas Al (61 x 111,4 x 66,4 cm)
- D.I.: 20 P x 42 An x 24 pulgadas Al (50,8 x 106,7 x 61 cm)
- Espacio interno: 0,18 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Campana extractora |
| Recubrimiento | Uncoated |
| Tipo de filtro | Unfiltered |
| Tipo de iluminación | None |
| Material | Policarbonato |
| Fondo (imperial) | 24 in |
| Fondo (métrico) | 61 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 65.7 x 61.0 x 66.3 cm |
| Altura (imperial) | 26 in |
| Ubicación | Laboratory, Classroom |
| Mostrar más |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu