Learn More
Bel-Art™ Probetas de clonación SP Scienceware™
Fabricados con poliestireno. Las probetas de clonación SP Scienceware™ facilitan el aislamiento de clones de células individuales.
83.11€ - 175.00€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Material | Poliestireno |
Tipo de producto | Probeta de clonación |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10246182
|
Bel-Art™
F37847-0300 |
Grande |
114.27€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11795176
|
Bel-Art™
H37847-0000 |
Pequeño, mediano, grande (variado) |
175.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11717085
|
Bel-Art™
F37847-0100 |
Pequeño |
83.11€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10552683
|
Bel-Art™
F37847-0200 |
Medio |
94.65€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Fabricados con poliestireno.Las probetas de clonación SP Scienceware™ facilitan el aislamiento de clones de células individuales.
- Cónicas
- Buena superficie de sellado
- Poliestireno
- Estériles
Información de órdenes
Los tamaños individuales se suministran con cinco bolsas de 10 cilindros cada una; el paquete variado contiene cuatro bolsas con 10 de cada tamaño
Especificaciones
Estéril | |
Poliestireno | |
Probeta de clonación |