Descripción
Ahorre tiempo y reduzca el esfuerzo al aislar un gran número de clones
- Los discos de papel estériles transfieren las células con rapidez y facilidad a una placa de 24 pocillos
- Los discos de clonación se han esterilizado mediante radiación gamma para garantizar la ausencia de ARNasa y ADNasa
Información de órdenes
Se suministran en viales de 50, dos viales por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Papel |
| Diameter (Metric) Inside | 3.2 mm |
| Diámetro (métrico) | 3,2 mm |
| Altura (métrico) | 0.12 in. |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Diámetro (imperial) | 0,125 in |
| Tipo de producto | Disco de clonación |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la propagación y transferencia de células |