Learn More
Bel-Art™ Discos de clonación SP Scienceware™
Código de producto. 11756595 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11756595
Marca: Bel-Art™ F378470003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el esfuerzo al aislar un gran número de clones
Ahorre tiempo y reduzca el esfuerzo al aislar un gran número de clones
  • Los discos de papel estériles transfieren las células con rapidez y facilidad a una placa de 24 pocillos
  • Los discos de clonación se han esterilizado mediante radiación gamma para garantizar la ausencia de ARNasa y ADNasa
Información de órdenes
Se suministran en viales de 50, dos viales por paquete.
Especificaciones
Material Papel
Diameter (Metric) Inside 6.4 mm
Diámetro (métrico) 6,4 mm
Altura (métrico) 0.25 in.
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa
Diámetro (imperial) 0,25 in
Tipo de producto Disco de clonación
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la propagación y transferencia de células