Learn More
Bel-Art™ Refrigeradores para vial criogénicos y tubo para microcentrígufa SP Scienceware™ Cryo-Safe™
Tiene capacidad para treinta y dos tubos de microcentrífuga o viales criogénicos de 0.5, 1.5 o 2.0 ml a una temperatura inferior a - 15 ºC durante aproximadamente 1½ horas. Los refrigeradores para vial criogénico y tubo para microcentrífuga Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ utilizan también el inserto incluido para sujetar tubos de microcentrífuga de 0.5 ml.
Marca: Bel-Art™ F18846-2000
Descripción
Para su uso con tubos de microcentrífugas o viales criogénicos.
Contiene treinta y dos tubos para centrífuga de 0,5 o 1,5 ml en pocillos individuales a menos de 0 °C durante 3 horas.
- Cuerpo del refrigerador lleno de un gel no tóxico que no entra en contacto con el contenido del refrigerador
- Excelente para el transporte seguro de tubos sensibles a la temperatura
- El cuerpo y la tapa de policarbonato son fáciles de limpiar
- Diseño apilable con pies de caucho para evitar deslizamientos
- Los refrigeradores Mini cuentan con asas laterales moldeadas, los refrigeradores Junior y Maxi tienen un asa de transporte de cable plegable que ayuda a retener la tapa
- Almacene los refrigeradores de –15 °C a –15 °C durante 24 horas antes de usarlos
- Almacene los refrigeradores de 0 °C a –20 °C durante unas horas antes de usarlos
- Almacene los refrigeradores de –20 °C a –20 °C durante 24 horas antes de usarlos
Especificaciones
14,6 cm | |
24,3 cm | |
15,7 cm | |
9,5 x 3,19 x 5,7 pulg (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) | |
2 kg | |
Refrigerador Maxi | |
32 (tubo para centrífuga de 0,5 o 1,5 ml en pocillos individuales a menos de 0 °C durante 3 horas) |
5,7 in | |
9,5 in | |
3,19 in | |
4,40 lb | |
Policarbonato | |
Gris, rojo |