Learn More
Bel-Art™ Cacillos económicos SP Scienceware™
Para un cómodo muestreo de depósitos, cubas, arroyos, estanques, lagos
Marca:  Bel-Art™ F36784-0016
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16669343
  • 82.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ligero y portátil
  • La rosca del vaso de polipropileno de 500 ml se puede intercambiar para reducir la contaminación cruzada
  • Las dos boquillas de vertido del vaso permiten verter a la izquierda o a la derecha
  • Los mangos de plástico de polietileno de alta densidad son fuertes tubos con patrón de panal sin inserciones y están acanalados para un agarre seguro
  • El extremo del mango tiene un gancho para colgarlo
Especificaciones
Especificaciones
Cacillo
Esterilizable en autoclave
500 mL
3 ft
HDPE
16 oz
Para el muestreo de depósitos, estanques, lagos
0,9 m
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel-Art™ Cacillos económicos SP Scienceware™ > Con mango de 91 cm