Descripción
- Proporciona un pipeteo preciso y sin problemas con un funcionamiento sencillo con una sola mano
- Reduce el riesgo de lesiones debido a los repetitivos y forzados movimientos de pipeteo
- La ruedecilla gira fácilmente para aspirar o dispensar con un nivel de precisión de hasta una gota cada vez
- La ruedecilla se puede utilizar para “soplar y vaciar” la pipeta
- Codificado con colores para facilitar la identificación
- Resistente a ácidos, álcalis y la mayoría de disolventes
- Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Especificaciones
Especificaciones
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipetas serológicas |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Pipette Pump III |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |