Learn More
Bel-Art™ Pipetas SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™
El diseño ergonómico mejora la comodidad, la utilidad y la precisión de dispensación
Marca: Bel-Art™ F37902-0010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Provides accurate, trouble-free pipetting with simple, one-handed operation
- Reduces risk of injury from repetitive and awkward pipetting motions
- Thumb wheel rotates easily for precision aspirating or dispensing, down to one drop at a time
- Thumb wheel can be used to blow out pipette
- Color-coded for easy identification
- Resists acids, alkalis, and most solvents
- Easily disassembled for cleaning
Especificaciones
No | |
Green | |
Serologic Pipette | |
Polypropylene | |
1 | |
Pipette | |
Pipets up to 10mL | |
Acids, Alkalis and Solvent | |
171 mm |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump III | |
Non-sterile | |
10 mL | |
10mL | |
6.75 in. |
Título del producto
Bel-Art™ Pipetas SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™ > Volume: 10 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido