Learn More
Bel-Art™ Gradilla para placas de gel de electroforesis SP Scienceware™
El suave polipropileno amortigua los bordes de vidrio para reducir desconchados y agrietamientos.
Marca: Bel-Art™ F13596-0000
101.96 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.83000kg
Descripción
- Transporte la gradilla completa con ayuda de sus anchas asas para un agarre seguro
- La gradilla incluye 10 posiciones para albergar placas de vidrio con una base pesada para garantizar la seguridad
- Se ha diseñado con un área plana en cada extremo para etiquetar gradillas como “usadas”, “sin usar”, “tratadas” o “sin tratar”
- Fabricadas con polipropileno blanco con accesorios en acero
- La gradilla mide 20,3 × 38,1 × 22,9 cm y pesa 1,7 kg
Especificaciones
Gradilla para placas de gel de electroforesis | |
Blanco | |
Placas de vidrio | |
20,32 cm | |
38,1 cm | |
22,86 cm |
No esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
8 × 15 × 9 pulg (20,32 × 38,1 × 22,86 cm) | |
8 pulg | |
15 pulg | |
9 pulg |