Learn More
Bel Art™ Frasco de lavado ocular SP Scienceware™
Código de producto. 10226314 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
16 oz
33,81 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10226314
Marca: Bel Art™ F248510000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En caso de emergencia, el tiempo es importante. El dispositivo de lavado ocular con frasco de lavado ocular integrado SP Scienceware™ ofrece una solución de atención inmediata.
En caso de emergencia, el tiempo es importante.El dispositivo de lavado ocular con frasco de lavado ocular integrado SP Scienceware™ ofrece una solución de atención inmediata.
Para su uso con estaciones de lavado ocular Bel-Art Scienceware
  • Tres estaciones disponibles para todas las estaciones de trabajo: una estación sencilla o doble con frascos de lavado ocular de 1000 ml o una estación sencilla con frasco de 500 ml
  • Se envía con frascos vacíos; se pueden llenar con rellenos de solución de lavado ocular estéril F24879-0032.
  • Diagramas de instrucciones en el frasco y la estación que indican cómo utilizar el frasco de lavado ocular
  • Incluye instrucciones en varios idiomas en la estación (inglés, francés, alemán y español)
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Natural
Caudal 1 gpm
Para utilizar con (aplicación) Lavado inmediato de emergencia de lesiones oculares
Altura (imperial) 11,62 in
Altura (métrico) 29,51 cm
Incluye Frasco de plástico, cubilete ocular integrado, tapón para encaje a presión, instrucciones en varios idiomas.
Material LDPE
Mounting Free Standing
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Anchura (imperial) 3,56 in
Anchura (métrico) 9,04 cm