Learn More
Bel Art™ Frasco de lavado ocular SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
16 oz
33,81 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descrizione
En caso de emergencia, el tiempo es importante.El dispositivo de lavado ocular con frasco de lavado ocular integrado SP Scienceware™ ofrece una solución de atención inmediata.
Para su uso con estaciones de lavado ocular Bel-Art Scienceware
- Tres estaciones disponibles para todas las estaciones de trabajo: una estación sencilla o doble con frascos de lavado ocular de 1000 ml o una estación sencilla con frasco de 500 ml
- Se envía con frascos vacíos; se pueden llenar con rellenos de solución de lavado ocular estéril F24879-0032.
- Diagramas de instrucciones en el frasco y la estación que indican cómo utilizar el frasco de lavado ocular
- Incluye instrucciones en varios idiomas en la estación (inglés, francés, alemán y español)
Specifica
Specifica
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural |
| Caudal | 1 gpm |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado inmediato de emergencia de lesiones oculares |
| Incluye | Frasco de plástico, cubilete ocular integrado, tapón para encaje a presión, instrucciones en varios idiomas. |
| Material | LDPE |
| Mounting | Free Standing |
| Tipo de producto | Frasco de lavado ocular |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto