Learn More
Bel Art™ Estaciones de seguridad para lavado de ojos
Código de producto. 10149500 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Altura (imperial):
13,75 in
15 in
Anchura (imperial):
17,5 in
18 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10149500
Marca: Bel Art™ F248660000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las estaciones de seguridad de lavado ocular SP Scienceware™ ofrecen un recipiente para ojos integrado que permite al usuario ser tratado en cualquier posición, además de proporcionar un riego ocular efectivo e inmediato.
Las estaciones de seguridad de lavado ocular SP Scienceware™ ofrecen un recipiente para ojos integrado que permite al usuario ser tratado en cualquier posición, además de proporcionar un riego ocular efectivo e inmediato.
  • Hay tres estaciones disponibles para todas las estaciones de trabajo: una estación sencilla o doble con frascos de lavado ocular de 1000 ml o una estación sencilla con frasco de 500 ml.
  • Se suministra con frascos vacíos
  • Los diagramas de instrucciones en la botella y la estación indican cómo utilizar el frasco de lavado ocular
  • Incluye instrucciones en varios idiomas en la estación (inglés, francés, alemán y español)
  • Dimensiones de estación sencilla: 44,5 cm An x 38 cm Al; dimensiones de estación doble: 45,7 cm An x 34,9 cm Al
  • Tornillería no incluida
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Verde
Caudal 1 gpm
Altura (imperial) 15 in
Altura (métrico) 38,1 cm
Incluye Un frasco de 1000 ml vacío, instrucciones de mantenimiento
Material LDPE
Mounting Pared
Tipo de producto Estación de lavado ocular individual
Anchura (imperial) 17,5 in
Anchura (métrico) 44,45 cm