Learn More
Bel-Art™ Estaciones de seguridad para lavado de ojos
Las estaciones de seguridad de lavado ocular SP Scienceware™ ofrecen un recipiente para ojos integrado que permite al usuario ser tratado en cualquier posición, además de proporcionar un riego ocular efectivo e inmediato.
58.00€ - 76.60€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10589801
|
Bel-Art™
F24868-0000 |
1000 mL | 13,75 in | 18 in |
76.60€
cada uno |
|
|||
10149500
|
Bel-Art™
F24866-0000 |
1000 mL | 15 in | 17,5 in |
58.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las estaciones de seguridad de lavado ocular SP Scienceware™ ofrecen un recipiente para ojos integrado que permite al usuario ser tratado en cualquier posición, además de proporcionar un riego ocular efectivo e inmediato.
- Hay tres estaciones disponibles para todas las estaciones de trabajo: una estación sencilla o doble con frasco de lavado ocular de 1000 ml (32 oz) o una estación sencilla con frasco de 500 ml (16 oz)
- Se suministra con frascos vacíos
- Los diagramas de instrucciones en la botella y la estación indican cómo utilizar el frasco de lavado ocular
- Incluye instrucciones en varios idiomas en la estación (inglés, francés, alemán y español)
- Dimensiones de estación sencilla: 44.5 x 38 cm (An x Al) (17 1/2 x 15 pulg); dimensiones de estación doble: 45.7 x 34.9 cm (An x Al) (18 x 13 3/4 pulg)
- Tornillería no incluida
Especificaciones
Verde |