Learn More
Bel-Art™ Pipeteadores de desenganche rápido SP Scienceware™ Pipette Pump™ II
Incluye una válvula de liberación rápida para una dispensación rápida. Los pipeteadores de desenganche rápido Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ II están codificados por colores para facilitar la identificación.
Marca: Bel-Art™ F37911-1110
29.43 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Gire la ruedecilla regulable estriada para aspirar líquido hasta el volumen deseado.
- Aplique una ligera presión en la palanca de liberación rápida para dispensar rápidamente.
- Gire la ruedecilla regulable para una dispensación gradual.
- Las pipetas de vidrio o de plástico se insertan fácilmente en un exclusivo cuello con dedos de estabilización para una sujeción segura.
- Los tamaños están codificados por colores; se pueden desmontar para su limpieza.
Información de órdenes
Las pipetas se venden por separado.
Especificaciones
No | |
Verde | |
Pipetas serológicas | |
Polipropileno/caucho de silicona | |
1 | |
Pipeteador de liberación rápida | |
Pipetas de hasta 10 ml |
No autoclavable | |
Reusable | |
Ergonómico | |
Pipette Pump II | |
No estéril | |
10 mL | |
10 ml |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31