Learn More
Bel-Art™ Frascos de lavado SP Scienceware™: Agua desionizada
28.60 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Descripción
- Boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar el llenado
- Preimpresos con el nombre químico y la fórmula, rombo de cuatro colores de la National Fire Protection Association (NFPA) sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
- Frascos de LDPE translúcidos
- Tapón de polipropileno codificado por colores
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Incluye | Pack de 4 unidades de frasco de lavado de “agua desionizada” |
Material | LDPE |
Cantidad | 4/paquete |
Color del tapón | Azul |
Tipo de producto | Wash Bottle |
Chemical Label | Agua desionizada |
Material del cierre | Polipropileno |