Learn More
Bel-Art™ Láminas de polietileno porosas SP Scienceware™ Fritware™
Se suministran con porosidad media o gruesa
Marca: Bel-Art™ H13639-0518
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso
- El estilo de porosidad media tiene un tamaño de poro promedio de 70 micrómetros
- El estilo de porosidad gruesa tiene un tamaño promedio de 110 micrómetros
Especificaciones
Microporous Filter | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
110 μm | |
Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso | |
125,9 mil | |
Porous Polyethylene Filter Sheets | |
18 pulg | |
18 pulg |
Lámina | |
Polietileno | |
No estéril | |
Grueso | |
3,2 mm | |
46 x 46 cm (18 x 18 pulg) | |
46 cm | |
46 cm |
Título del producto
Bel-Art™ Láminas de polietileno porosas SP Scienceware™ Fritware™ > Porosidad: 110μ; grosor: 3,2mm; tamaño: 18 x 18 in. (46 x 46cm)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido