Learn More
Bel-Art™ Frasco de lavado de gas SP Scienceware™ con disco de dispersión Fritware
Probeta de 250 ml graduada, práctica y económica con una base extendida estable para su uso en la precipitación de elementos de gas
Marca: Bel-Art™ 06652-00
90.68 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- El gas se dispersa a través de un racor extraíble que tiene un disco de dispersión Fritware™ de plástico de polietileno de porosidad gruesa
- El tapón de silicona admite tubos con un diámetro externo de 6,3 mm para la entrada y salida de gas
- con una presión máxima de 0,5 psi
Especificaciones
250 ml | |
Polipropileno | |
Dos tubos con un diámetro externo de 6,35 mm (0,25 pulg), racor extraíble con disco de polietileno poroso | |
Grueso | |
Unidad |
8,45 oz | |
Frasco para lavado de gases | |
70 μm | |
Diseñado para su uso en la precipitación de elementos a partir de gas |