Learn More
Bel-Art™ Contador de colonias manual SP Scienceware™
El contador de colonias manual Bel-Art™ SP Scienceware™ es un dispositivo contador de colonias de fácil funcionamiento que marca, cuenta y emite una alerta sonora y visual cada vez que se registra un recuento.
Marca: Bel-Art™ F37862-0002
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Rotuladores de punta de fieltro rojo y negro de larga duración, batería de litio de 3 V, caja de almacenamiento protectora.
Descripción
- Verificación de recuento de muestras y recuento de muestras rápido, preciso y económico
- Almacena hasta 35 recuentos de muestreo
- Verifica los recuentos de muestras con recuento ascendente/descendente
- Muestra la suma total de todas las colonias contadas
- Pantalla retroiluminada para facilitar la visualización en condiciones de poca luz
- Si lo desea, se puede desactivar la alarma sonora
- La función de recuento se puede bloquear para evitar errores durante las interrupciones entre recuentos
- Los rotuladores de punta de fieltro incluidos escriben sobre plástico o vidrio y son resistentes al aceite y al agua; la tinta es extraíble con alcohol etílico
Información de órdenes
Sistema de contador de colonias (07-910-022) también disponible. Los marcadores de repuesto (07-910-019 y 07-910-020) y la batería (07-910-021) se venden por separado.
Especificaciones
Contador de colonias | |
Almacena hasta 35 muestras | |
CE | |
Rotuladores de punta de fieltro rojo y negro de larga duración, batería de litio de 3 V, caja de almacenamiento protectora |
LCD retroiluminada | |
6 in. | |
Recuento de colonias de bacterias u otros microorganismos cultivados en una placa de agar |