Learn More
Bel-Art™ Soporte de alta resistencia SP Scienceware™
Código de producto. 12703777 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12703777
Marca: Bel-Art™ H183030000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para su uso en condiciones corrosivas intensas, este soporte de polipropileno resistente a la corrosión no incluye piezas metálicas expuestas
  • Fabricados en polipropileno
  • Excelente para su uso en condiciones corrosivas: sin exposición de piezas metálicas
  • Una varilla con una rosca profunda y un mango de apriete resistente que se puede atornillar en tres posiciones: en el centro de la base o en cualquier extremo
  • La base tiene una superficie lisa para facilitar la limpieza y pesa 2,5 kg para garantizar la estabilidad
Especificaciones
Material Polipropileno
Altura (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 1,75 in
Longitud de la base (imperial) 16 pulg
Longitud de la varilla (imperial) 30 pulg
Longitud de la base (métrico) 40,5 cm
Longitud de la varilla (métrico) 76,2 cm
Anchura de la base (imperial) 8,5 in
Anchura de la base (métrico) 21,5 cm
Diámetro de la varilla (imperial) 0,5 in
Diámetro de la varilla (métrico) 1,2 cm
Tipo de producto Soporte
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en condiciones corrosivas intensas
Cantidad Cada uno
Peso (imperial) 5,5 lb
Peso (métrico) 2,5 kg