Descripción
Mitt protege las manos cuando al manipular objetos muy calientes o fríos, incluido el hielo seco
- Protección al manipular objetos calientes o fríos, incluido el hielo seco
- Capaces de soportar temperaturas de hasta 260 °C (500 °F)
- Permanecen flexibles a temperaturas de hasta -57 °C (-70 °F)
- El caucho de silicona se adapta de forma natural a la mano y al objeto
- El relieve de punta cóncava proporciona un agarre antideslizante
- Más fáciles y rápidos de usar que los guantes o las pinzas para muchas aplicaciones
- Talla única para todas las manos, izquierda o derecha
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Azul |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Caucho de silicona |
| Tipo de producto | Protector de manos/dedos |
| Tamaño | Universal |
| Modelo | Full-hand Mitt |
| Mostrar más |