Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Inoculating Turntable
Código de producto. 11786575 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
12,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11786575
Marca: Bel-Art™ F409130000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Allows even distribution of bacterial cells in Petri dishes from 60 through 100mm dia.
  • Lightweight and portable
  • Hand-operated turntable .
  • Ball bearings ensure smooth and effortless spinning for faster and more accurate inoculation
  • Recessed, non-skid, neoprene turntable top keeps Petri dishes in place
  • Removable top for cleaning
  • Rugged body made of easy-to-clean polypropylene
Especificaciones
Diameter (English) Inside 5 in.
Diameter (Metric) Inside 12,7 cm
Longitud (métrico) 12.7 cm
Material Polypropylene
Tipo de producto Inoculating Turntable
Para utilizar con (equipo) 60 to 90 mm petri dishes
Incluye Non-skid neoprene recessed stabilizing pad
Anchura (métrico) 5 cm