Learn More
Bel-Art™ Almohadilla de repuesto SP Scienceware™ para plataforma giratoria de inoculación
Código de producto. 12363398 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12363398
Marca: Bel-Art™ F409130001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almohadilla de repuesto para una plataforma giratoria de inoculación ligera y portátil.
  • Para su uso con la plataforma giratoria de inoculación Bel-Art™ SP Scienceware™
  • Esta plataforma giratoria económica y de funcionamiento manual permite una distribución uniforme de las células bacterianas en placas Petri de 60 – 100 mm de diámetro
Especificaciones
Diameter (English) Inside 4 in
Diameter (Metric) Inside 8 cm
Longitud (imperial) 4 in.
Longitud (métrico) 8 cm
Material Neopreno
Esterilidad No estéril
Tamaño Short
Tipo de producto Almohadilla
Para utilizar con (equipo) Plataforma giratoria de inoculación de placa Petri (14-512-64)