Learn More
Bel-Art™ Vaso de precipitado de polipropileno de gran volumen SP Scienceware™
Código de producto. 11725074 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11725074
Marca: Bel-Art™ F262190010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a productos químicos. El vaso de precipitados de polipropileno de gran volumen SP Scienceware™ incluye bordes acampanados y boquillas para un vertido rápido y sencillo cuando se manipulan volúmenes grandes.
  • Con graduaciones numéricas elevadas mejoradas para ver mejor el volumen del contenido
  • Práctico hueco para la mano en la base para levantarlos fácilmente
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
  • Resistente a productos químicos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 338,14 oz
Diámetro de base (imperial) 8,74 in
Diámetro del área superior (imperial) 10,47 in
Diámetro de base (métrico) 22,2 cm
Diámetro del área superior (métrico) 26,6 cm
Capacidad (métrico) 10 l
Material Polipropileno
Altura (imperial) 12,24 in
Altura (métrico) 31,1 cm
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated Sí
Scale Molded Graduations
Modelo Griffin, Low Form