Learn More
Bel-Art™ Minimortero refrigerado por nitrógeno líquido SP Scienceware™
Congele y procese pequeñas muestras de tejido dentro de un tubo de microcentrífuga
Marca: Bel-Art™ H37260-0100
570.00 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El mortero de acero inoxidable tiene un accesorio soldado para sujetar un tubo de microcentrífuga
- El mortero está suspendido por encima de una cavidad de acero inoxidable que mantiene el nitrógeno líquido dentro de una carcasa de polietileno azul muy aislada
- Evita el agrietamiento del tubo de microcentrífuga al eliminar el contacto directo con nitrógeno líquido
- Permite la molienda de cantidades más pequeñas de tejido dentro de un tubo que reduce la pérdida de muestras y el tiempo de recogida
- El contenido del tubo se congela mediante nitrógeno líquido que rodea el mortero: Esto evita que el tubo se agriete al eliminar el contacto directo con el nitrógeno líquido
- Incluye una mano de mortero de acero inoxidable de 12,7 cm de largo con un mango en T de polietileno de 10,2 x 1,9 cm (An x Pr)
- Dimensiones generales de la carcasa: 16,5 x 11,4 cm (p. x al.); los pies de succión lo mantienen estable en el banco de trabajo
- Las patas con ventosa mantienen la unidad estable en el banco de trabajo
Información de órdenes
Dimensiones totales del mortero: 16,5 cm x 11,4 cm (L x Al)
Especificaciones
1.5 mL | |
Minimortero refrigerado con nitrógeno líquido | |
Congele y procese pequeñas muestras de tejido dentro de un tubo de microcentrífuga | |
11,4cm | |
Mini Mortar and Pestle |
Polished | |
Acero inoxidable | |
4,5 in | |
Mortero de mano de acero inoxidable con mango de polietileno |
Título del producto
Bel-Art™ Minimortero refrigerado por nitrógeno líquido SP Scienceware™ > Juego de minimortero y mano de mortero
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido