Learn More
Bel Art™ Mortero refrigerado por nitrógeno líquido SP Scienceware™
Útil para la molienda de muestras congeladas, este producto incluye una carcasa de polietileno azul con un elevado nivel de aislamiento que mantiene el nitrógeno líquido frío durante más tiempo.
178.00€ - 459.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 275mL
Acabado Polished
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el procesamiento de muestras de tejido congeladas
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10489984
Ver documentos
Bel Art™
H37260-0000
Recipiente y carcasa
459.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10587505
Ver documentos
Bel Art™
H37260-0001
Motar Only
178.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Útil para la molienda de muestras congeladas, este producto incluye una carcasa de polietileno azul con un elevado nivel de aislamiento que mantiene el nitrógeno líquido frío durante más tiempo.
  • El mortero de acero inoxidable 304 suspendido por encima de un recipiente de acero inoxidable contiene nitrógeno líquido
  • Los morteros de repuesto (12-947-2 ) resultan útiles para la molienda de diferentes tipos de muestras el mismo día
  • El asa aislada puede extraerse para ahorrar espacio; 10.2 cm (4 pulg) de longitud
  • Sus tres patas de ventosa estabilizan la unidad en el banco de trabajo
  • El tamaño de la aguja recomendado es cualquier tamaño adecuado para un mortero de 275 ml (no incluido)
Información de órdenes
La carcasa mide 61/2 de diámetro x 41/2 pulg de altura (16.5 x 11.4 cm).
Especificaciones
Especificaciones
275mL
Polished
Acero inoxidable
Ideal para el procesamiento de muestras de tejido congeladas
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bel Art™ Mortero refrigerado por nitrógeno líquido SP Scienceware™