Learn More
Bel-Art™ Cucharones con mango largo SP Scienceware™
Código de producto. 11312214 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
500 ml
1000 mL
Longitud del mango (métrico):
0,9 m
1,8 m
3,7 m
3,7m
Longitud del mango (imperial):
3 pies
6 pies
12 pies
Incluye:
Mango de dos piezas
Mango de una pieza
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11312214
Marca: Bel-Art™ F367810016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asas soldadas. Los cucharones con mango largo SP Scienceware™ facilitan el muestreo de depósitos, cubas, lagos, etc. Estos cucharones de plástico de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen, proporcionan una excelente resistencia química y flotan, por si acaso.
Asas soldadas.Cucharones con mango largo SP Scienceware™ para facilitar el muestreo de depósitos, cubas y lagos.Estos cucharones de plástico de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen, proporcionan una excelente resistencia química y flotan, si es necesario.
  • Los cucharones de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen
  • Ofrecen elevada resistencia química
  • El mango está soldado al recipiente rígido en un ángulo de 45°
  • El extremo del mango incluye un gancho para colgar
  • Diámetro del mango: 29 mm (1,13 pulg.)
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material HDPE
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye Mango de una pieza
Tipo de mango Largo
Capacidad (imperial) 16 oz
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar el muestreo desde depósitos, cubas y lagos
Diámetro del mango (imperial) 1,13 in
Diámetro del mango (métrico) 2,9 cm
Longitud del mango (imperial) 6 pies
Longitud del mango (métrico) 1,8 m