Learn More
Bel-Art™ Cucharones con mango largo SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
500 ml
1000 mL
Longitud del mango (métrico):
0,9 m
1,8 m
3,7 m
3,7m
Longitud del mango (imperial):
3 pies
6 pies
12 pies
Incluye:
Mango de dos piezas
Mango de una pieza
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Asas soldadas.Cucharones con mango largo SP Scienceware™ para facilitar el muestreo de depósitos, cubas y lagos.Estos cucharones de plástico de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen, proporcionan una excelente resistencia química y flotan, si es necesario.
- Los cucharones de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen
- Ofrecen elevada resistencia química
- El mango está soldado al recipiente rígido en un ángulo de 45°
- El extremo del mango incluye un gancho para colgar
- Diámetro del mango: 29 mm (1,13 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Incluye | Mango de dos piezas |
| Tipo de mango | Largo |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para facilitar el muestreo desde depósitos, cubas y lagos |
| Diámetro del mango (imperial) | 1,13 in |
| Diámetro del mango (métrico) | 2,9 cm |
| Mostrar más |