Learn More
Bel Art™ Contenedores para hielo Magic Touch 2™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
2,5 l
4 L
Color:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Altura (imperial):
7,06 in
9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
- Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
- Resistente a un intervalo de temperatura amplio de -196°C a 100°C
- Los cestillos para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
- Práctica boquilla de vertido, bordes antigoteo y un indicador de línea de llenado
- Tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
- El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 22,86 cm |
| Altura (imperial) | 9 in |
| Diámetro (métrico) | 26,67 cm |
| Capacidad (imperial) | 0,9 gal |
| Incluye | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base |
| Diseñar | Ligeramente texturizado, antideslizante |
| Material | uretano |
| Diámetro (imperial) | 10,5 in |
| Tipo | Contenedor para hielo |
| Color | Verde |
| Mostrar más |