Learn More
Bel Art™ Contenedores para hielo Magic Touch 2™
Código de producto. 13462429 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
2,5 l
4 L
Color:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Altura (imperial):
7,06 in
9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13462429
Marca: Bel Art™ M168072004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
  • Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
  • Resistente a un intervalo de temperatura amplio de -196°C a 100°C
  • Los cestillos para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
  • Práctica boquilla de vertido, bordes antigoteo y un indicador de línea de llenado
  • Tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
  • El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
Especificaciones
Altura (métrico) 17,9 cm
Altura (imperial) 7,06 in
Diámetro (métrico) 26,8 cm
Capacidad (imperial) 0,56 gal
Incluye Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
Diseñar Ligeramente texturizado, antideslizante
Material uretano
Diámetro (imperial) 10,56 in
Tipo Contenedor para hielo
Color Verde
Capacidad (métrico) 2,5 L
Admite 24 Microtubes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Control de temperatura No
Intervalo de temperatura De -196 °C a 100 °C