Learn More
Bel Art™ Contenedores para hielo Magic Touch 2™
Código de producto. 13472429 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
2,5 l
4 L
Color:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Altura (imperial):
7,06 in
9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13472429
Marca: Bel Art™ M168074001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
  • Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
  • Resistente a un intervalo de temperatura amplio de -196°C a 100°C
  • Los cestillos para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
  • Práctica boquilla de vertido, bordes antigoteo y un indicador de línea de llenado
  • Tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
  • El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
Especificaciones
Altura (métrico) 22,86 cm
Altura (imperial) 9 in
Diámetro (métrico) 26,67 cm
Capacidad (imperial) 0,9 gal
Incluye Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
Diseñar Ligeramente texturizado, antideslizante
Material uretano
Diámetro (imperial) 10,5 in
Tipo Contenedor para hielo
Color Azul
Capacidad (métrico) 4 L
Admite 24 Microtubes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Control de temperatura No
Intervalo de temperatura De -196 °C a 100 °C