Learn More
Bel-Art™ Contenedores para hielo Magic Touch 2™
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
103.00€ - 113.00€
Especificaciones
Incluye | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base |
---|---|
Diseñar | Ligeramente texturizada, antideslizante |
Material | uretano |
Tipo | Contenedor para hielo |
Intervalo de temperatura | De -196° a 100 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Color | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Color | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13452429
|
Bel-Art™
M16807-2001 |
0,56 gal | 2,5 l | Azul | 7,06 in |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13442429
|
Bel-Art™
M16807-2002 |
0,56 gal | 2,5 L | Negro | 7,06 in |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13412439
|
Bel-Art™
M16807-4002 |
0,9 gal | 4 L | Negro | 9 in |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13432429
|
Bel-Art™
M16807-2003 |
0,56 gal | 2,5 L | Rojo | 7,06 in |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13462429
|
Bel-Art™
M16807-2004 |
0,56 gal | 2,5 L | Verde | 7,06 in |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13492429
|
Bel-Art™
M16807-4003 |
0,9 gal | 4 L | Rojo | 9 in |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13472429
|
Bel-Art™
M16807-4001 |
0,9 gal | 4 L | Azul | 9 in |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13402439
|
Bel-Art™
M16807-4004 |
0,9 gal | 4 L | Verde | 9 in |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
- Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
- Resistente a un intervalo de temperatura amplio de -196 °C a 100 °C
- Los cestillos para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
- Práctica boquilla de vertido, bordes antigoteo y un indicador de línea de llenado
- Tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
- El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
Especificaciones
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | |
uretano | |
De -196° a 100 °C |
Ligeramente texturizada, antideslizante | |
Contenedor para hielo |