Learn More
Bel Art™ Gradillas de separación de microesferas magnéticas SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Placa de tubos para PCR (96 pocillos)
Tubos (5 a 15 ml)
Tubos de microcentrífugas (1,5 a 2 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las potentes gradillas retienen las esferas magnéticas para poder añadir o decantar los ligandos de afinidad o las soluciones de enjuague en los ensayos
- Los potentes imanes fijan rápidamente las esferas
- El émbolo de resorte en los tubos de los modelos de 1,5 a 50 ml permite que las microesferas queden retenidas a varias alturas a lo largo de la pared del tubo
- Basta con girar el tubo para conseguir una mezcla eficaz de las microesferas
- El modelo de placa PCR de 96 pocillos tiene 24 imanes que sujetan la placa y atraen las microesferas a la pared de los tubos
- El modelo de microplaca de fondo plano tiene imanes que cubren toda la huella para aceptar todas las microplacas estándar con cualquier número de pocillos; 6, 12, 24, 48, 96, etc.
- Las gradillas se adaptan a las microplacas según las normas ANSI
- El acrílico transparente permite ver sin obstáculos el contenido del tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja de separación de microesferas magnéticas |
| matriz, red, conjunto | 1 x 6 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Transparente |
| Admite | Tubos (5 a 15 ml) |
| Material | Imanes de neodimio, acrílico |
| Posiciones | 6 |
| Forma | Cylindrical |
| Estantes | None |
| Apilables | No |
| Mostrar más |