Learn More
Bel-Art™ Bolígrafos SP Scienceware™ Manomark™
Marcas en resinas de fluoropolímero de PTFE, vidrio, madera, plástico, metal, papel y tela
128.71€ - 140.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolígrafo |
---|---|
Estilo de punta | Felt Tip |
Para utilizar con (aplicación) | Marcas en resinas de fluoropolímero de PTFE, vidrio, madera, plástico, metal, papel y tela |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 310 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 155 °C |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11715084
|
Bel-Art™
F13377-0000 |
Varios |
128.71€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11725084
|
Bel-Art™
F13377-0001 |
Negro |
140.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- La tinta basada en disolventes es resistente a hidrocarburos, agua y temperatura de 0 °C a 155 °C (32 °F a 310 °F)
- Las marcas se pueden borrar con alcohol
- El sello exclusivo evita el secado si el lápiz se deja sin tapar
Especificaciones
Bolígrafo | |
Marcas en resinas de fluoropolímero de PTFE, vidrio, madera, plástico, metal, papel y tela | |
De 0 °C a 155 °C |
Felt Tip | |
De 32° a 310 °F | |
12 paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel-Art™ Bolígrafos SP Scienceware™ Manomark™