Learn More
Bel-Art™ Recolector de mercurio
Código de producto. 12372088 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Limpieza de vertidos de mercurio
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 12372088
Marca: Bel-Art™ F362510000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Captura partículas de mercurio derramado con rapidez y comodidad. El colector de mercurio SP Scienceware™ tiene capacidad para 125 ml de mercurio.
Captura partículas de mercurio derramado con rapidez y comodidad.El colector de mercurio SP Scienceware™ tiene capacidad para 125 ml de mercurio.
  • La tapa cuenta con una almohadilla de espuma “absorbente” en la superficie interior.
  • Almohadilla de espuma de repuesto disponible.
  • Deseche el mercurio mediante un método de eliminación aprobado.
Especificaciones
Color Blanco
Capacidad (métrico) 125 mL
Material Polietileno
Tipo Almohadilla de repuesto
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de vertidos de mercurio
Incluye Tarro, placa perforada, tapa con almohadilla de espuma
Altura (imperial) 1,88 in
Altura (métrico) 4,77 cm