Learn More
Bel-Art™ Caja beta para tubos de microcentrífuga SP Scienceware™
Código de producto. 15553835 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
8 x 3,5 x 2,3 pulg (20,32 x 8,89 x 5,84 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15553835
Marca: Bel-Art™ F249800015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protege de isótopos radioactivos
  • Fabricado con acrílico de 9,5 mm con juntas de ajuste hermético
  • El hielo triturado o el agua se alojan debajo de la gradilla
  • Capacidad para 36 tubos de microcentrífugas
Especificaciones
Material del cierre Acrílico
Tipo de tapón Lid
Color Clear
Material Acrílico
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Protección contra isotopos radioactivos
Para utilizar con (equipo) Debajo de la gradilla pueden colocarse 36 × tubos de microcentrífugas de 1,5 ml, agua o hielo picado
Admite 36 (tubos de microcentrífugas de 1,5 ml)
Incluye Pies antideslizantes, cubierta con ajuste hermético
Tipo de producto Caja beta
Cantidad Unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8 x 3,5 x 2,3 pulg (20,32 x 8,89 x 5,84 cm)
Longitud (métrico) 20 cm
Longitud (imperial) 8,063 in
Anchura (métrico) 6 cm
Anchura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 6 cm
Altura (imperial) 2,25 in