Learn More
Bel-Art™ Cucharas de minimuestreador SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,05 mL
0,1 mL
0,25 mL
0,5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 25
Descripción
- Estas minimedidas desechables han sido diseñadas para recuperar muestras de volumen pequeño y específico de polvos o materiales similares
- Fabricadas con plástico de poliestireno de alto impacto blanco
- Todos los productos estériles están estampados por lote para un seguimiento preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara para muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para la recuperación de muestras de volúmenes pequeños y específicos de polvos o materiales similares |
| Incluye | Recipiente redondeado y cuello de mango delgado |
| Material | Poliestireno |