Learn More
Bel-Art™ Cucharas de minimuestreador SP Scienceware™
Código de producto. 15570102 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,05 mL
0,1 mL
0,25 mL
0,5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 25
Código de producto. 15570102
Marca: Bel-Art™ F367210010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite la contaminación cruzada usando una cuchara diferente para cada muestra
  • Estas minimedidas desechables han sido diseñadas para recuperar muestras de volumen pequeño y específico de polvos o materiales similares
  • Fabricadas con plástico de poliestireno de alto impacto blanco
  • Todos los productos estériles están estampados por lote para un seguimiento preciso
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 0,1 mL
Color Blanco
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para la recuperación de muestras de volúmenes pequeños y específicos de polvos o materiales similares
Incluye Recipiente redondeado y cuello de mango delgado
Material Poliestireno